Print…
Eléctrodos pH para aplicações gerais e medições de campo, Knick® Portamess®
Fornecedor: HAMILTON BONADUZ
242066 242068 242070
662-9230EA 307 EUR
662-9230 662-9235 662-9243
Eléctrodos pH para aplicações gerais e medições de campo, Knick® Portamess®
Eléctrodos Eléctrodos de pH
Estes eléctrodos estão especialmente indicados para o equipamento KNICK® Portamess®. A cabeça do eléctrodo cria uma vedação hermética com o tubo de armazenamento Portamess®.
  • Liq-Glass Knick Temp DIN: Everef reference system provides stable potentials resulting in long sensor lifetime
  • Double Pore Knick/Polyplast Knick Temp DIN: Ag/AgCl reference system
  • Specially formulated electrolytes allow pH measurements of aqueous and biological (protein containing) matrices
  • Special diaphragm shapes for small sample volumes or semi-solid samples
Faixa de pH: 0 para 14
* Sensor térmico integrado
Informações de encomenda: fornecidos com certificados individuais e n.º de série.