Print…
Toalhetes para aplicações gerais, WYPALL* X70
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
8381 7867 8387 8389
115-1281EA 144 EUR
115-1281 115-1278 115-1282 KIMB8389
Toalhetes para aplicações gerais, WYPALL* X70
Toalhetes Panos de limpeza reutilizáveis Panos para aplicações gerais
Feitos de Hydroknit®, um material de rápida absorção obtido pelo entrelaçamento por processo hidráulico de fibras de poliéster e de celulose, sem colas nem materiais ligantes químicos. Para uso em processos pesados de fabrico, na indústria metalúrgica e em fábricas de processamento de produtos químicos, de refinação, de borracha e de plástico.
  • Durable, rag-tough construction and a textured surface, yet soft and pliable
  • Rags are reusable and will not fall apart when wet
  • Long lasting, on-the-job performance allows extended usage, reducing cost and waste
  • Large roll (115-2100) can be used with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038
Colour: White.
Colour: White
Atenção: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.