Print…
Toalhetes para tarefas delicadas, WYPALL* X60
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
6035 8370 6034 8371 8380
115-2166EA 75.9 EUR
115-2166 115-2104 115-2063 115-1279 115-1988
Toalhetes para tarefas delicadas, WYPALL* X60
Toalhetes Toalhetes e toalhas descartáveis Toalhetes de papel para tarefas delicadas
Toalhas duráveis, uniformemente reforçadas, para trabalhos exigentes. Podem ser utilizadas em aplicações médias a pesadas.
  • Embossed surface traps and holds dirt and liquids
  • No adhesives or binders; wipes leave nothing behind
  • Tough enough for big jobs, yet soft enough for face and hands
  • Rolls can be used with dispensers 115-0045, 115-1533 or 115-2038
Cor: branco, azul