Print…
VWR® Spec-Wipe® 4, Toalhetes para salas limpas
Fornecedor: VWR Collection
115-0036EA 71.8 EUR
115-0036 115-0039
VWR® Spec-Wipe® 4, Toalhetes para salas limpas
Toalhetes Toalhetes para salas limpas Seco
Excelentes para a limpeza de superfícies rugosas, abrasivas ou irregulares, mas com a suavidade necessária para superfícies delicadas. Adequados para as indústrias farmacêutica e biotecnológica.
  • Para a limpeza em processos críticos e em ambientes onde o baixo nível de partículas e uma geração reduzida de fibras são de extrema importância
  • De tecido duplo, integralmente feitos de poliéster, lavados numa sala branca de classe 4 ISO para reduzir partículas e contaminantes extraíveis
  • O tecido duplo durável permite uma limpeza rigorosa e é igualmente macio para superfícies delicadas
  • As bolsas com fecho reutilizável preservam a integridade do produto, o poder de limpeza e os níveis de saturação
  • Em alternativa, também pode optar por toalhetes pré-saturados, que reduzem o uso de solventes, a produtos químicos e os resíduos
Indicados para uso em salas limpas de classe 10, ISO 4.
Cor: branco
Colour: White
Embalagem: toalhetes dobrados ao meio embalados numa bolsa com fecho reutilizável.
Atenção: Pre-wetted wipes use USP grade IPA (isopropanol) filtered to 0,5 µm.
Presaturated wipe 115-0039: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.