Print…
VWR® Spec-Wipe® 3, Toalhetes para salas limpas, não tecidos
Fornecedor: VWR Collection
115-0031EA 29.2 EUR
115-0031 115-0032
VWR® Spec-Wipe® 3, Toalhetes para salas limpas, não tecidos
Toalhetes Toalhetes para salas limpas Seco
Concebidos para a limpeza de câmaras de fluxo laminar, superfícies em salas limpas, recipientes de quartzo e equipamento geral. Adequados para as indústrias electrónica, farmacêutica, biotecnológica, química e petrolífera, do ambiente e ensino. Não texturados.
  • 45% polyester, 55% cellulose
  • Re-sealable pouches maintain product integrity and preserve cleanliness
  • Hydroentangled without using chemicals, reduces ionic contamination
Indicados para uso em salas limpas de classe 100, ISO 5.
Cor: branco
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo Spec-Wipe® 3
Environmentally Preferable
Peso base 67 g/m²
Absorção - extrínseca 335 ml/m²
Absorção - intrínseca 4,82 ml/g
Absorção - índice 1 s
Extraíveis - usando água desionizada 0,056 g/m²
Extraíveis - usando álcool isopropílico 0,015 g/m²
Fibras (>100 µm) 14,8×10³/m²
Particle generation (>=0,5 µm) 17,1 × 10⁶/m²
Iões - cloreto 7,8 ppm
Iões - sódio 11,2 ppm