Print…
Toalhetes para salas limpas, Polynit Heatseal
Fornecedor: CONTEC
PNHS-1212 PNHS-44 PNHS-99 PNHS-99B/150 PNHS-66 LWPS0030 PNHS-99B PNHS-44B LWPN0020
115-0375EA 74.5 EUR
115-0375 115-0376 115-0268 CONTPNHS-99B/150 115-2148 CONTLWPS0030 CONTPNHS-99B CONTPNHS-44B CONTLWPN0020
Toalhetes para salas limpas, Polynit Heatseal
Toalhetes Toalhetes para salas limpas Seco
Ideais para limpar superfícies exteriores de produtos e superfícies interiores de instrumentos ou outro equipamento. De 100% poliéster texturizado tricotado sem costuras.
  • Good solvent sorbency, abrasion and chemical resistance
  • Extremely low in particles and fibres
  • Laser cutting seals fibres for non abrasive edges
Indicados para uso em ambientes de classe 10, ISO 3, M1.5 ou para a limpeza de uso geral
Colour: White.