Print…
VWR® Spec-Wipe® 7, Toalhetes para salas limpas
Fornecedor: VWR Collection
115-0043EA 56.9 EUR
115-0043 115-0044
VWR® Spec-Wipe® 7, Toalhetes para salas limpas
Toalhetes Toalhetes para salas limpas Seco
Ideais para a limpeza de superfícies rugosas ou irregulares, mas com a suavidade necessária para usar em superfícies delicadas. Utilize estes toalhetes de 100% tecido duplo, integralmente feitos de poliéster, em áreas que exijam a menor contaminação possível de partículas e fibras.
  • De tecido duplo para uma durabilidade extrema, filamentos únicos contínuos para mais suavidade
  • Rebordos selados para evitar a libertação de fibras e pêlos
  • Lavados numa sala branca de classe 4 ISO para reduzir partículas e contaminantes extraíveis
Indicados para utilização em salas limpas de classe 1, ISO 3.
Cor: branco