Print…
Toalhetes para aplicações gerais, KIMTECH PURE*
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
7624 7623
115-2034EA 191 EUR
115-2034 115-2033
Toalhetes para aplicações gerais, KIMTECH PURE*
Toalhetes Panos de limpeza reutilizáveis Panos para aplicações gerais
Os toalhetes de limpeza KIMTECH PURE* são fabricados com 100% de polipropileno virgem. São fortes e absorventes, possibilitando uma limpeza rápida e eficaz, e podem ser reutilizados.
  • Altamente absorventes e com um toque mais suave
  • Quimicamente inertes - não se rasgam quando utilizados com solventes
  • Caracterizados por uma libertação reduzida de fibras, estão indicados para tarefas de limpeza difíceis
  • Textura tipo tecido, que recolhe e retém sujidade, tornando a limpeza mais rápida e fácil
Roll can be used with dispenser 115-0045, 115-1533 or 115-2038.
Cor: branco