Print…
Toalhetes KIMTECH* Process Wiper
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
7643 7622 7644
115-2222EA 265 EUR
115-2222 115-2032 115-1557
Toalhetes KIMTECH* Process Wiper
Toalhetes Panos de limpeza reutilizáveis Panos para aplicações gerais
Toalhetes resistentes, com libertação reduzida de fibras, para limpeza com produtos químicos e solventes. Perfeitos para as aplicações de impressão, pré e pós-pintura, fabrico de vidro e electrodomésticos, manutenção de motores.
  • PP, reutilizáveis
  • Excelentes para limpar óleos e lubrificantes
  • Resistentes a solventes, tintas e ácidos
  • Roll 115-2222 is compatible with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038
Cor: azul