Print…
Toalhetes para salas brancas, Kimtech™ Pure W4
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
7605 7646
115-2163EA 305 EUR
115-2163 115-1277
Toalhetes para salas brancas, Kimtech™ Pure W4
Toalhetes Toalhetes para salas limpas Seco
Os toalhetes de 100% PP são ideais para aplicações especiais de limpeza em áreas críticas, pois estão termicamente selados (ou seja, sem agentes aderentes ou aglutinantes).
  • Fornecidos em embalagens duplas
  • Rebordos cortados
  • Resistentes a ácidos, bases e solventes
Indicadas para utilização em salas brancas de classe 100, ISO 5, M3.5.
Cor: branco