Print…
Pesos anelares para recipientes, SP Bel-Art
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F183080500 F183081000 F183082000 F183084000 183086500
214-0004EA 0 EUR
214-0004 214-0005 214-0006 214-0007 BELA183086500
Pesos anelares para recipientes, SP Bel-Art
Massas Pesos anelares para frascos
Núcleo de chumbo, com revestimento de vinil verde. Design aberto (em forma de C) é adequado para recipientes com conexões laterais. Para estabilizar recipientes de vidro ou plástico em agitadores, banhos-maria e óleo, termóstatos, etc. Os pesos evitam tombos ou transbordos. O revestimento evita que os recipientes sejam riscados ou danifiquem outras superfícies.
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Resistência a altas temperaturas
  • Disponíveis em vários tamanhos para usar com recipientes de tamanhos diferentes