Print…
Pesos anelares para recipientes
Fornecedor: HEATHROW
HS8881A HS8881B HS8881C HS8881D HS8882A HS8882B HS8882D
214-1891EA 46.6 EUR
214-1891 214-1892 214-1893 214-1894 214-1942 214-1943 214-1945
Pesos anelares para recipientes
Massas Pesos anelares para frascos
Núcleo de chumbo, com revestimento a vinil Azul. Abertos ou fechados. Abertos, para recipientes com conexões laterais. Para estabilizar recipientes de vidro ou plástico em agitadores, banhos-maria, banhos de óleo, termóstatos, etc. Graças aos pesos, os recipientes não tombam nem transbordam. O revestimento evita que os recipientes sejam riscados ou danifiquem outras superfícies.
  • Boa resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Disponíveis em vários tamanhos para usar com recipientes de tamanhos diferentes