Print…
Vidros de relógio
Fornecedor: Kavalier
N634952430790 N634952430860 N634952430910 N634952430950 N634952430010 N634952430080
216-1172EA 4.7 EUR
216-1172 216-1175 216-1176 216-1177 216-1178 216-1180
Vidros de relógio
Vidros de relógios
Vidro soda lime.
  • Boas propriedades físicas e químicas
  • Use em aplicações que não envolvem altas tensões térmicas
  • Rápido e fácil de limpar
Com bordas fundidas.
Certificações: DIN 12341