Print…
Vidros de relógio, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
233214101 233216608 233212409 233213208 233213405 233213808 233214307 233214607 233215106 233215209 233215706 233216102
216-0277EA 29.9 EUR
216-0277 216-0283 SCOT233212409 SCOT233213208 SCOT233213405 216-0276 216-0278 SCOT233214607 216-0279 216-0280 216-0281 216-0282
Vidros de relógio, DURAN®
Vidros de relógios
Vidro soda lime.
  • Boas propriedades físicas e químicas
  • Para aplicações que não requerem exposição a cargas térmicas elevadas
  • Rápido e fácil de limpar
Com rebordos fundidos.
Certificações: DIN 12341
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable