Print…
Vidros de relógio, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
213213207 213213404 213214109 213214606 213215208 213215705 213216607 213212408 213216101
216-1112EA 11.8 EUR
216-1112 216-1114 216-1116 216-1118 216-1120 216-1122 216-1126 216-1110 216-1124
Vidros de relógio, DURAN®
Vidros de relógios
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente com rebordos fundidos.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
DIN 12341
Certificações: Norma DIN 12341