Print…
Viscosímetro Ubbelohde (DIN) com tubo adicional
Fornecedor: SI Analytics
285401941 285401925 285401974 285401999 285401958 285401966
616-3382EA 774 EUR
616-3382 616-3380 616-3385 616-3387 616-3383 616-3384
Viscosímetro Ubbelohde (DIN) com tubo adicional
Viscosímetros Viscosímetros capilares
Viscosímetros com nível de esfera suspensa para determinação da viscosidade cinemática relativa ou absoluta.
  • O tubo adicional de enchimento e de limpeza e as roscas no vidro garantem um uso operacional seguro
  • Calibrados com constante para medição automática
Certificações: DIN 51562-1, ISO 3105, BS 133, NFT 60-100