Print…
Ubbelohde viscometers with constant
Fornecedor: SI Analytics
285400172 285400201 285400189 285400226 285400234 285400242 285400259 285400267 285400218 285400275
616-3335EA 612 EUR
616-3335 616-3338 616-3336 616-3340 616-3341 616-3342 616-3343 616-3344 616-3339 616-3345
Ubbelohde viscometers with constant
Viscosímetros Viscosímetros capilares
Calibrados com constante para medição automática, viscosímetros com nível de esfera suspensa para determinação da viscosidade absoluta e relativa dos líquidos com comportamento de fluxo Newtoniano.
O tempo de fluxo mínimo recomendado é de 200 segundos.
Certificações: DIN 51562-1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL).