Print…
Frascos, soro/amostra, WHEATON®
Fornecedor: DWK Life Sciences
223742 223743 223745 223746 223738 223739 223747 223748 223760 223761 223762 223763 223764 223766 W223712
216-3007EA 457 EUR
216-3007 216-3008 216-3009 216-3010 216-3005 216-3006 216-3011 216-3012 216-3013 216-3014 216-3015 216-3016 216-3017 216-3018 548-1977
Frascos, soro/amostra, WHEATON®
Vials
Os frascos de soro são ideais para armazenamento de amostras de curto e longo prazo, liofilização e recipientes de vacinas / medicamentos injetáveis. Essas garrafas moldadas têm excelente resistência de parede e tolerâncias químicas que são importantes para aplicações de armazenamento. As garrafas são fabricadas em vidro moldado em borosilicato Wheaton 400 em conformidade com os requisitos Tipo I da USP. As garrafas são embaladas em módulos particionados embalados em plástico retrátil, com exceção do tamanho de 2 ml, que não tem partição.
  • Serve para a maioria das aplicações de liofilização
  • O vidro de borossilicato está em conformidade com os requisitos USP Tipo I
  • Módulos particionados encolhidos reduzem a quebra