Print…
Frascos de cintilação, PET, WHEATON®
Fornecedor: DWK Life Sciences
986754 986734 986736 986740 986741 986742 986744 986746 986750 986751 986756 986752 986731 986730 986732
WHEA986754EA 275 EUR
WHEA986754 548-2048 548-2049 WHEA986740 WHEA986741 WHEA986742 WHEA986744 WHEA986746 WHEA986750 WHEA986751 WHEA986756 WHEA986752 548-2047 548-2045 548-2046
Frascos de cintilação, PET, WHEATON®
Vials
Fabricados a partir de tereftalato de polietileno transparente (PET), esses frascos têm vantagens sobre os frascos de contagem de vidro de baixa contagem de fundo, economia e inquebrabilidade virtual.
  • Transparentes como o vidro
  • Incinerado com segurança
  • Leve e praticamente inquebrável
* Com tampa