Print…
Frascos de cintilação, WHEATON®
Fornecedor: DWK Life Sciences
986704 986700 986701 986702 986721 986722 986724 986726 986714 986716 986720 986711 986710 986706
548-2178EA 305 EUR
548-2178 548-2175 548-2163 WHEA986702 WHEA986721 WHEA986722 548-0259 WHEA986726 WHEA986714 WHEA986716 WHEA986720 WHEA986711 WHEA986710 WHEA986706
Frascos de cintilação, WHEATON®
Vials
Frascos de cintilação em HDPE disponível com tampa de rosca incluída ou separada, em PP ou PE e com material de revestimento diferente dependendo da aplicação.