Print…
Frascos de cintilação, Snaptwist®
Fornecedor: Simport Scientific
S207 S207-5
720-0494EA 125 EUR
720-0494 720-0495
Frascos de cintilação, Snaptwist®
Vials
Frascos de uso geral em PP e HDPE para cintilação líquida e contagem gama, cromatografia, armazenamento e cultura de amostras. Pode ser usado em contadores LKB e Packard Varisette.
  • Tampas de remoção fácil que ajudam a eliminar o perigo de derrame
  • Um bloqueio na tampa que impede a tampa de se abrir sozinha
  • Os frascos apresentam uma largura de abertura de 12,5 mm