Print…
Frascos de cintilação
Fornecedor: KARTELL
933 934
216-4308EA 239 EUR
216-4308 216-4309
Frascos de cintilação
Vials
HDPE, translúcido. Compatíveis com todos os contadores por cintilação. Uma tampa roscada especial garante um manuseamento à prova de fugas.