Print…
Microtubos de embalamento com rosca, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
342805-0020 362800-0005 342800-0005 342800-0020 342805-0005 362805-0005 362800-0020 342800-0015 342800-0045 362805-0020 342810-0005 342810-0020
215-1187EA 145 EUR
215-1187 215-1259 215-1183 215-1184 215-1186 215-1262 215-1261 215-1524 215-1525 215-1629 215-3696 215-3898
Microtubos de embalamento com rosca, Nalgene®
Vials
De PPCO, translúcido, com teor reduzido de metais. Microtubos descartáveis, excelentes como embalagem para expedição por via aérea. São também ideais para o armazenamento e transporte de reagentes para PCR, produtos farmacêuticos e de diagnóstico, bem como para muitas outras aplicações. As tolerâncias de fabrico também permitem a utilização em linhas de enchimento automático. Não citotóxicos e não pirogénicos.
  • Podem ser centrifugados até 13000×g à temperatura ambiente
  • Está disponível uma vasta gama de tampas roscadas distintas (p. ex., 215-1630), a título opcional
  • Disponíveis na versão estéril ou não estéril, transparentes ou âmbar
* compatível com a maioria do equipamento de biotecnologia e de diagnóstico.
** e-beam irradiation.
Certificações: Em conformidade com os requisitos da USP Classe VI e FDA CFR 21.177.1520. Os frascos âmbar estão em conformidade com os requisitos da USP XXIV para a transmissão da luz.