Print…
Frascos de boca estreita com rosca, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
342032-0020 322032-0005 322032-0010 322032-0020 342032-0005 342032-0010 342033-0010
215-1499EA 480 EUR
215-1499 215-1486 215-1487 215-1488 215-1497 215-1498 215-1505
Frascos de boca estreita com rosca, Nalgene®
Vials
Ideais para soro biológico e de diagnóstico, para produtos farmacêuticos, para uso veterinário e oftalmológico, bem como para muitas outras aplicações. Eles são feitos de PETG marrom claro ou colorido.
  • Disponíveis em castanho ou transparente, estéreis ou não estéreis
  • Está disponível uma vasta gama de tampas roscadas distintas a título opcional
  • Fabricados e embalados em salas de trabalho equipadas com filtros HEPA
Closures for vials: HDPE, coloured. For safe and tight closure of narrow-neck vials. Available in non-sterile or sterile versions. Non sterile caps are loose packed, sterile caps are loose packed in a box with a three-section insert.
For safe and tight closure of narrow-neck vials.