Print…
VWR®, Criotubos
Fornecedor: VWR Collection
479-1238EA 538 EUR
479-1238
VWR®, Criotubos
Vials
Concebido para o armazenamento de material biológico, células humanas ou animais, a temperaturas tão baixas como –196 °C (deve ser utilizado apenas na fase gasosa do azoto líquido).
  • Com graduação e campo branco para inscrição
  • Esterilizados por radiação gama
  • Compatíveis com a maioria dos sistemas de armazenamento
As tampas e os tubos são feitos de PP, e ambos têm o mesmo coeficiente de expansão, aumentando ainda mais as qualidades de estaquidade destes tubos a várias temperaturas. Os tubos de fundo redondo podem ser centrifugados até 17000×g.
Note que 479-1237 tem tampa de rosca PE e não existem tampas com insertos disponíveis para este modelo.
Certificações: Certificados quanto à ausência de RNase/DNase, pirogénios e ADN.
Embalagem: embalados em sacos de 100 com fecho de segurança, re-seláveis e invioláveis.