Print…
Válvulas sem retorno
Fornecedor: KARTELL
418 419
229-3330EA 33 EUR
229-3330 229-3331
Válvulas sem retorno
Válvulas Válvulas sem retorno
De PP, transparentes. Evitam a perda de pressão e o refluxo. Pressão de trabalho máxima de 2 bar e pressão de trabalho mínima de 0,07 bar à temperatura ambiente (20 °C).
  • Excelente resistência química
  • Muito boa resistência térmica, autoclavável
  • Extremidades cónicas para fixação segura dos tubos