Print…
Juntas de compressão, HelixMark®
Fornecedor: Freudenberg Medical Europe GmbH
70-400-05 70-400-07 70-400-10 70-400-15 70-400-20 70-400-25 70-400-30 70-400-40 70-400-60
113-0316EA 325 EUR
113-0316 113-0317 113-0318 113-0319 113-0320 113-0321 113-0322 113-0323 113-0324
Juntas de compressão, HelixMark®
Vedantes Gaskets
De silicone tratada com platina.
  • Produzidas de acordo com as BPF numa instalação de produção para produtos médicos aprovada pela FDA
  • Podem ser esterilizadas por autoclavagem, óxido de etileno e raios gama, consoante os ciclos e os níveis de esterilização validados pelo utilizador
  • Em conformidade com os requisitos dos padrões de referência da USP, classe VI. Certificação do material e rastreabilidade do lote incluídas em cada caixa
Estas juntas de compressão de qualidade biomédica/farmacêutica permitem processamento sem reentrâncias nem protuberâncias. Não contêm contaminantes nem lixiviáveis.
ISO 13485
Certificações: Norma ISO 13485