Print…
Tubos para cromatografia
Fornecedor: VICI JOUR RESEARCH
JR-T-97005 JR-T-97010 JR-T-97015 JR-T-97020 JR-T-97025 JR-T-97030 JR-T-97035 JR-T-97040 JR-T-97045 JR-T-97055 JR-T-97060 JR-T-97065 JR-T-97075 JR-T-97080 JR-T-97085 JR-T-97090 JR-T-97095 JR-T-97100 JR-T-97105 JR-T-97110
554-0796EA 22.2 EUR
554-0796 554-0797 554-0798 554-0799 554-1126 554-1127 554-1128 554-1129 554-1130 554-1131 554-1132 554-1133 554-1134 554-1135 554-1136 554-1137 JOURJR-T-97095 JOURJR-T-97100 JOURJR-T-97105 JOURJR-T-97110
Tubos para cromatografia
Tubagem Chromatography Tubing
De aço inoxidável com tampas de PE e mangas com codificação por cores.
  • Prontos a usar
  • Limpos
  • Recozimento suave do diâmetro exterior para facilitar a conexão de casquilhos
  • Para ligações de 1/16", com volume morto zero
Estes tubos são cortados de forma a obterem pontas quadradas e sem rebarbas para ligações com volume morto zero. Os tubos são pré-cortados electroliticamente e submetidos a uma limpeza especial a vapor para remover tanto os contaminantes orgânicos como os não orgânicos. As tampas de polietileno sem descalcificador são usadas para evitar que os tubos sejam contaminados.