Print…
Tubos
Fornecedor: VICI JOUR RESEARCH
JR-T-626-00-M3 JR-T-625-05-M3 JR-T-625-10-M3 JR-T-625-20-M3 JR-T-625-40-M3 JR-T-625-30-M3
554-1518EA 57.9 EUR
554-1518 554-1094 554-1095 554-1096 554-1517 554-0788
Tubos
Tubagem Chromatography Tubing
SS316 soldado sob gás inerte.
  • Smooth internal surface
  • Soft annealed OD for easy ferrule connections
Inúmeros tamanhos para aplicações HPLC e CG. Os tubos podem suportar uma de pressão de, pelo menos, 315 bar (4600 psi).