Print…
Mangas de diálise, prontas a usar, Spectra/Por®
Fornecedor: Spectrum Laboratories
132666 132681 132726
734-0668EA 465 EUR
734-0668 734-0674 734-0688
Mangas de diálise, prontas a usar, Spectra/Por®
Tubagem Tubagem para diálises
celulose Regenerada.
The dialysis tubing is sealed at one end with a closure and open at the other. A funnel is attached to the top of the sack for easily filling.
Fornecidas humedecidas em azida de sódio a 0,1%. Enxaguar antes da utilização.
Comprimento: 600 mm