Print…
Membrana de diálise Spectra/Por® 4
Fornecedor: Spectrum Laboratories
132697 132700 132703 132706 132709
734-0677EA 578 EUR
734-0677 734-0678 734-0680 734-0681 734-0683
Membrana de diálise Spectra/Por® 4
Tubagem Tubagem para diálises
MWCO 12 - 14 kD, de celulose regenerada.
  • Transparente e flexível
Membrana económica para uma ampla gama de aplicações para as quais há uma grande diferença no peso molecular das substâncias a serem separadas; inclui a preparação da amostra, a dessalinização, a mudança de tampão, alteração do pH e purificação de proteínas. Com boa compatibilidade química, a celulose regenerada (RC) de qualidade padão pode ser utilizada com ácidos e bases fortes diluídos, com ácidos e bases fracas concentradas, com a maioria dos álcoois e alguns solventes orgânicos suaves ou diluido (incluindo DMSO). O padrão RC tolera um pH de entre 2 e 12 e temperaturas entre 4 a 121ºC. Fornecida seca, Conservante: glicerina.