Print…
Membrana de diálise Spectra/Por® 2
Fornecedor: Spectrum Laboratories
132676 132678 132680 132682 132684
734-0671EA 523 EUR
734-0671 734-0672 734-0673 734-0675 734-0676
Membrana de diálise Spectra/Por® 2
Tubagem Tubagem para diálises
MWCO 12 a 14 kD, celulose regenerada.
  • Transparente e flexível
Membrana económica para uma ampla gama de aplicações para as quais há uma grande diferença no peso molecular das substâncias a serem separadas; inclui a preparação da amostra, a dessalinização, a mudança de tampão, alteração do pH e purificação de proteínas. Com boa compatibilidade química, a celulose regenerada (RC) de qualidade padão pode ser utilizada com ácidos e bases fortes diluídos, com ácidos e bases fracas concentradas, com a maioria dos álcoois e alguns solventes orgânicos suaves ou diluido (incluindo DMSO). O padrão RC tolera um pH de entre 2 e 12 e temperaturas entre 4 a 121ºC. Fornecida seca, Conservante: glicerina.