Print…
Tubos metálicos com rebordos pequenos
Fornecedor: VACUUBRAND
20673305 20673306 20673307 20673308 20673315 20673316 20673317 20673318 20673325 20673326 20673327 20673328 20673335 20673336 20673337 20673338
185-2511EA 104 EUR
185-2511 185-2521 185-2531 185-2541 185-2512 185-2522 185-2532 185-2542 185-2513 185-2523 185-2533 185-2543 185-2514 185-2524 185-2534 185-2544
Tubos metálicos com rebordos pequenos
Tubagem Tubagem para vácuo/pressão
De aço inoxidável.
  • Em conformidade com os requisitos rigorosos relativos à descarga de gás e à limpeza
  • Montagem e desmontagem fáceis e simples
  • Conexão segura e estanque ao vácuo em conjunto com anéis de fixação e centragem opcionais
Tubos metálicos ondulados altamente flexíveis, com rebordos pequenos soldados em ambas as extremidades.