Print…
Tubos de vácuo
Fornecedor: VACUUBRAND
20686000 20686001 20686002 20686005
189-3110EA 20 EUR
189-3110 189-3111 189-3112 189-3114
Tubos de vácuo
Tubagem Tubulação de transferência
De borracha.
  • Tubos flexíveis de borracha, de paredes grossas e estabilidade própria
  • Proporcionam uma boa vedação juntamente com uniões e bicos de tubos
  • Podem ser encomendados em metros