Print…
Tubos com rebordos pequenos
Fornecedor: VACUUBRAND
20686010 20686011 20686012 20686020 20686021 20686022
189-3310EA 126 EUR
189-3310 189-3312 189-3314 189-3311 189-3313 189-3315
Tubos com rebordos pequenos
Tubagem Tubagem para vácuo/pressão
PVC.
  • Resistentes à maioria dos produtos químicos
  • A montagem e a desmontagem são simples e fáceis
  • Conexão segura e estanque ao vácuo quando utilizados com anéis de fixação e centragem opcionais
Tubos com espiral interna de aço inoxidável e rebordos pequenos de alumínio em ambas as extremidades.