Print…
Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Fornecedor: Saint Gobain Life Sciences
070651-08 070651-11 070652-06 070652-09 070652-17 AGN00002 AGN00022 AGN00012 AGN00007 070538-18L
224-2438EA 200 EUR
224-2438 224-2444 224-2406 224-2410 224-2422 224-2740 224-5016 224-5018 224-5019 224-0157
Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Tubagem Tubulação de transferência
De fluorelastómero, pretos.
  • Excelente resistência a produtos químicos corrosivos, óleos, combustíveis e solventes
  • Resistentes ao ozono, à luz solar e às condições meteorológicas
  • Resistentes a rasgões e duráveis
Graças às suas propriedades físicas e químicas, estes tubos são a solução ideal para aplicações que envolvam condições ambientais extremas, tais como condutas para agentes de limpeza a seco ou sistemas de recuperação de solventes. Proporcionam proteção para líquidos sensíveis à luz e permanecem duráveis e resistentes a rasgões mesmo se expostos ao sol, ao ozono ou a influências climatéricas.
A flexibilidade e a elasticidade elevadas que os caracterizam são ideais durante a utilização de substâncias altamente corrosivas em bombas de sucção.
Resistência térmica: −51 a +204 °C
Dureza (durómetro shore A): 60
Densidade: 1,90