Print…
Tubos para bombas, Tygon® 3350
Fornecedor: Saint Gobain Life Sciences
070497-09 070497-11 070497-14 070497-16 070498-20 070497-13F 070497-17F 070497-20F 070498-16 070498-18
224-2538EA 77.9 EUR
224-2538 224-2542 224-2546 224-2549 224-2523 224-0140 224-0141 224-0142 224-2519 224-2521
Tubos para bombas, Tygon® 3350
Tubagem Tubulação de transferência
De silicone tratado com platina, transparentes.
  • Biocompatíveis para aplicações sensíveis, podem ser utilizado para produtos alimentares
  • Resistentes ao ozono e aos raios UV, autoclaváveis
Tubos Tygon de silicone tratado com platina, com superfície ultrassuave. Extremamente elásticos e com boa força de recuperação, para a transferência constante de líquidos, mesmo quando o bombeamento é intermitente.
Resistência térmica: −80...+204 °C
Dureza (durómetro shore A): 50
Densidade: 1,14
Certificações: Com aprovação FDA, em conformidade com os padrões de referência da USP, classe VI.