Print…
Tubing, Tygon® XL-60
Fornecedor: Saint Gobain Life Sciences
AN800003 AN800007 AN800012 AN800017 AN800022 AN800038 AN800046 AN800053
228-1056EA 199 EUR
228-1056 228-1057 228-1058 228-1059 228-1060 228-1062 228-1063 228-1064
Tubing, Tygon® XL-60
Tubagem Tubulação de transferência
Elastómero termoplástico, translúcido.
  • Excelente resistência química a diversos líquidos, ácidos e bases
  • Resistentes ao ozono, à luz solar e às condições meteorológicas
  • Extremamente flexíveis e duráveis
Spesielt utviklet for bruk i slangepumper. Har en levetid på mer enn 500 timer ved bruk i slangepumper. Den ideelle erstatningen for PVC- og silikonslanger ved behov for lengre levetid. Materialene inneholder bare små mengder ekstraherbare stoffer, noe som reduserer faren for kontaminering ved væskeoverføring.
Resistência térmica: −40...+120 °C
Dureza (durómetro shore A): 60
Densidade: 0,90
Certificações: FDA 21 CFR 177.1210, NSF 51, Regulamento UE 10/2011
Fornecimento: rolos com até 15 m de comprimento dentro de uma bolsa de plástico