Print…
VWR®, Tubos, de silicone
Fornecedor: VWR Collection
228-0712EA 115 EUR
228-0712 228-0718 228-0720 228-0721 228-0722 228-0728 228-0731 228-0701 228-0704 228-0707 228-0709 228-1517 228-1518 228-1519 228-1520 228-1521 228-1522 228-1523 228-1524 228-1525 228-1526 228-1527 228-0714 228-0726 228-1528 228-4400 228-1450 228-1451 228-1452 228-1453 228-1454 228-1455 228-1456 228-1457 228-1458 228-1459 228-1460 228-1461 228-1462 228-1463
VWR®, Tubos, de silicone
Tubagem Tubulação de transferência
De silicone, translúcidos, peróxido reticulado.
  • Boas propriedades físicas, tais como maleabilidade, elasticidade e flexibilidade
  • Adequados para o uso com produtos alimentares de acordo com as normas da FDA
  • Fabricados em conformidade com os requisitos das BPF e das normas ISO 13485 certificado fornecido com cada rolo
Para aplicações médicas e laboratoriais, bem como para farmácias, biotecnologia, fermentação e indústria farmacêutica. Biologicamente neutros (USP classe VI). Em conformidade com os requisitos da Farmacopeia Europeia (2.ª ed.).
Resistência térmica: −50 a +200 °C (até 250 °C por períodos curtos)
Dureza (durómetro shore A): 60 ±5
Densidade: 1,16