Print…
Tubos de laboratório, Versilon™ SE 200
Fornecedor: Saint Gobain Life Sciences
AJD00002 AJD00007 AJD00017 AJD00028
VERNAJD00002EA 183 EUR
VERNAJD00002 VERNAJD00007 VERNAJD00017 VERNAJD00028
Tubos de laboratório, Versilon™ SE 200
Tubagem Tubulação de transferência
Tubos Versilon™, claro como cristal.
  • Flexibilidade superior à dos tubos de fluoropolímeros tipicamente rígidos
  • Resistentes a produtos químicos e inertes
  • Percurso percorrido pelo fluido isento de contaminação
Constituídos por dois elementos: núcleo do tubo de FEP e revestimento do tubo de Tygon. Esta concepção combina a flexibilidade e a transparência dos tubos de Tygon R 3603 com a resistência a produtos químicos dos fluoropolímeros (FEP). O núcleo do tubo é inerte, ou seja, os líquidos fornecidos não podem ser extraídos nem contaminados. Não há qualquer odor ou saber residual resultante do contacto entre os tubos e a substância que circula no seu interior. Por isso, são os tubos ideais para alimentos e bebidas.
Termicamente resistentes de −40 a +77 °C.
Dureza (durómetro shore A): 67
Densidade: 1,45
Certificações: Satisfazem os requisitos da FDA relativos a produtos alimentares e os critérios de biocompatibilidade de classe IV da USP (farmacopeia norte-americana).