Print…
Tubos, Norprene® A-60-G
Fornecedor: Saint Gobain Life Sciences
AFL00007-S AFL00027 AFL00012-S AFL00018-S AFL00029-S AFL00019-S AFL00003-S AFL00023-S AFL00008-S AFL00010-S AFL00013-S AFL00015-S AFL00017-S AFL00020-S AFL00026-S AFL00027-S AFL00028-S AFL00032-S AFL00036-S AFL00037-S AFL00038-S AFL00045-S AFL00046-S AFL00053-S
VERNAFL00007-SEA 70.2 EUR
VERNAFL00007-S VERNAFL00027 VERNAFL00012-S VERNAFL00018-S VERNAFL00029-S VERNAFL00019-S VERNAFL00003-S VERNAFL00023-S VERNAFL00008-S VERNAFL00010-S VERNAFL00013-S VERNAFL00015-S VERNAFL00017-S VERNAFL00020-S VERNAFL00026-S VERNAFL00027-S VERNAFL00028-S VERNAFL00032-S VERNAFL00036-S VERNAFL00037-S VERNAFL00038-S VERNAFL00045-S VERNAFL00046-S VERNAFL00053-S
Tubos, Norprene® A-60-G
Tubagem Tubulação de transferência
De elastómero termoplástico, pretos.
  • Duradouros, impermeáveis, com boa resistência à abrasão e ao desgaste causado pela fricção contínua do tubo
  • Excelente resistência química
  • Permeabilidade ao gás inferior à dos tubos de borracha
Tubos versáteis para aplicações laboratoriais e industriais. Resistentes ao calor e ao ozono. Excelente resistência a líquidos inorgânicos (ácidos e bases). Ideais para uso em bombas peristálticas.
Resistência térmica: −60...+135 °C
Dureza (durómetro shore A): 61
Densidade: 0,98