Print…
Tubos, de silicone, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
8060-0020 8060-0030 8060-0040 8060-0050 8060-0060 8060-0070 8060-0080 8060-0100 8060-0120 8060-0130 8060-0190 8060-0260 8060-0310 8060-0140 8060-0200
228-0671EA 126 EUR
228-0671 228-0672 228-0673 228-0674 228-0675 228-0676 228-0677 228-0678 228-0679 228-0680 228-0682 228-0684 228-0685 228-1243 228-1244
Tubos, de silicone, Nalgene®
Tubagem Tubulação de transferência
De silicone, translúcidos, tratados com platina.
  • No adhesion of cells, blood, proteins, or substances from foodstuffs; no effect on taste or odour
  • Compliant with the requirements of USDA, USP Class VI and 3A standards
  • Non-toxic, non-pyrogenic and non-haemolytic
  • Tasteless, odourless
  • Autoclavable; also can be sterilised by gamma radiation, EtO and chemical procedures
Tubos duráveis, de elevada pureza, concebidos para uma pluralidade de aplicações de bombeamento e transferência de líquidos, no laboratório, na produção farmacêutica e biotecnológica e na indústria de alimentos e bebidas. Sem plastificantes ftalatos que possam penetrar no fluido transportado. Fabricados sob controlos rígidos de processos, para respeitar as tolerâncias dimensionais rígidas. Não estão indicados para aplicações invasivas.
Resistência térmica: −62 a +232 °C
Dureza (durómetro shore A): 50
Densidade: 1,15
High-purity, translucent tubing contains no phthalate plasticisers or peroxides to leach out into transported fluid.