Print…
Tubos, de borracha, vermelhos
Fornecedor: DEUTSCH NEUMANN
3010204A 3010305 3010407 3010508 3010609 3010711 3010406 3010508A 3010609A 3010610A 3010710 3010711A 3010812 3010913B 3011014B 3011217B 3011824 3012533 3010408A 3011622 3012028 3011420 3010509 3011521
228-3331EA 3.6 EUR
228-3331 228-3335 228-3336 228-3344 228-3346 228-3356 228-3812 228-3813 228-3814 228-3815 228-3816 228-3817 228-3818 228-3819 228-3820 228-3821 228-3822 228-1544 228-1537 228-1542 228-1543 228-1540 228-1538 228-1541
Tubos, de borracha, vermelhos
Tubagem Tubulação de transferência
De borracha natural, vermelha.
  • Excelente elasticidade e flexibilidade
  • Resistentes ao desgaste
  • Boa resistência química a ácidos e bases
Estes tubos são leves, flexíveis e duráveis. Graças à sua elasticidade, são estanques e fáceis de manusear.
Resistência térmica: −10 a +50 °C
Dureza (durómetro shore A): 50
Densidade: 1,13