Print…
Pump tubing, Tygon® Chemical
Fornecedor: Saint Gobain Life Sciences
AD300007 AD300012 AD300017 AD300027 AD300038
228-0691EA 345 EUR
228-0691 228-0692 228-0693 228-0694 228-0695
Pump tubing, Tygon® Chemical
Tubagem Tubulação de transferência
Tubos Tygon®, de cor creme.
  • Excellent resistance to acids, bases, salts, ketones and alcohols
  • No absorption of liquids
  • Extremely flexible and durable
Os tubos Tygon® Chemical são o resultado de uma coextrusão desenvolvida para fornecer uma combinação de resistência química e durabilidade em bombas peristálticas. A camada interior ultrassuave não contém plastificantes e resiste à absorção/adsorção de líquidos aquosos. Ideais para aplicações que envolvam meios sensíveis. Os tubos podem ser autoclavados até cinco vezes sem diminuir a respetiva vida útil.
Temperature resistance: –60 to +74 °C.
Hardness (Shore durometer A): 61.
Density: 0,98.
Certificações: Meets FDA 21 CFR, 177.1520 requirements and is suitable for contact with food.
Fornecimento: Supplied as rolls 15 m long in a plastic pouch.