Print…
Tubos de secagem com junta esmerilada normalizada, em ângulo
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05337001 05337002 05337003 05337004
201-5311EA 19.4 EUR
201-5311 201-1166 201-1167 201-5312
Tubos de secagem com junta esmerilada normalizada, em ângulo
Tubos Tubos para secagem
De vidro clara DURAN® dobrados num ângulo de 75°, com cone de vidro esmerilado.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Para uso com um exsicante como, por exemplo, o cloreto de cálcio.