Print…
Caps, BACTI-CAPS para tubos de ensaio
Fornecedor: MHP Industries
BC/13/BK BC/13/W BC/13/R BC/13/Y BC/13/BU BC/13/G BC/16/BK BC/16/W BC/16/R BC/16/Y BC/16/BU BC/16/G BC/19/W BC/19/R BC/19/Y BC/19/BU BC/19/G BC/25/B BC/19/BK
217-0029EA 81.3 EUR
217-0029 217-0033 217-0032 217-0034 217-0030 217-0031 217-0035 217-0039 217-0038 217-0040 217-0036 217-0037 217-0046 217-0045 217-0047 217-0043 217-0044 217-0050 217-0042
Caps, BACTI-CAPS para tubos de ensaio
Tampas Tampas para Tubos de Ensaio
PP, colorido.
  • Sela completamente os tubos mas permite troca de gases controlada
  • Resistência química muito boa. Autoclavável
  • Tampas codificadas por cores para tubos de diferentes tamanhos disponíveis
Para tubos de vidro com arestas suaves ou para tubos de plástico.
Ideal para cultura de células. Uma alternativa para as rolhas de algodão e de celulose convencionais.