Print…
Tubos de ensaio com rolhas esmeriladas normalizadas
Fornecedor: Brand
114521 114508 114516 114524
212-1646EA 25.9 EUR
212-1646 212-1642 212-1644 212-1648
Tubos de ensaio com rolhas esmeriladas normalizadas
Tubos Tubos para ensaio
DURAN®, vidro borossilicato 3.3
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Colo esmerilado normalizado e rolha de PP. Graduações a branco, fáceis de ler.