Print…
Tubos de ensaio com rolhas esmeriladas normalizadas
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05700107 05700114 05700130 05700110 05700126 05700134 05700138 05700142
212-1622EA 5 EUR
212-1622 212-1624 212-1626 212-0650 212-0651 212-0652 212-0653 212-0654
Tubos de ensaio com rolhas esmeriladas normalizadas
Tubos Tubos para ensaio
Vidro de borosilicato DURAN®.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Esmerilado normalizado e rolhas de HDPE, sem graduações.