Print…
VWR® Safe-T-Flex, Tampas para tubos de ensaio, Safe-T-Flex
Fornecedor: VWR Collection
548-0710EA 63.2 EUR
548-0710 548-0711 548-0712 548-0713 548-0723 548-0724 548-0725 548-0726 548-0727 548-0728 548-0729 548-0730 548-0731 548-0732 548-0733 548-0734 548-0735 548-0736 548-0737 548-0714 548-0715 548-0716 548-0717 548-0718 548-0719 548-0720 548-0721 548-0722
VWR® Safe-T-Flex, Tampas para tubos de ensaio, Safe-T-Flex
Tampas Tampas para Tubos de Ensaio
As tampas Safe-T-Flex têm um design único, flexível e auto-selante. Prendem-se firmemente ao lado de fora do rebordo do tubo e podem ser removidas uma só mão. Uma vedação estanque assegura a integridade da amostra e previne o derrame ou a evaporação de amostras de soro. Este vedante especial protege contra os aerossóis de organismos altamente infecciosos, tais como o bacilo da tuberculose e o vírus HTLV-III. Codificadas com cores para facilitar a identificação dos espécimes e proteger contra contaminação cruzada. Do mesmo modo, o topo da tampa pode ser numerado ou rotulado com tinta indelével. A tampa auto-selante mantém-se firme em qualquer posição e proporciona um transporte seguro do conteúdo. O vedante estanque a líquidos resiste a centrifugação, agitação, refrigeração e congelação.
  • As tampas para tubos de ensaio auto-selantes com codificação por cores previnem o derramamento ou a perda amostras
  • Indicadas para todas as versões de tubos descartáveis de cultura e colheita de sangue
Embalagem: as tampas são embaladas em sacos de 1000 unidades.