Print…
Tampas, LABOCAP, com pega
Fornecedor: Lüdi
391-0094EA 19.4 EUR
391-0094 391-5932 391-5931 391-5930 LUDI184110622 LUDI184110623
Tampas, LABOCAP, com pega
Tampas Tampas para Tubos de Ensaio
Alumínio.
  • Concebidas em alumínio anodizado com mola de aço inoxidável interna
  • As molas fixam-se à parede exterior do recipiente
  • Anodizadas e coloridas
  • Autoclavável
Com pega. Tampa para o fecho estéril mas não hermético de tubos de ensaio e outros recipientes.